Få mere at vide
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Grønt sæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4926511
Volumen:
2.2 mL
5.5 mL
22 mL
Mængde:
100 forberedelser
20 forberedelser
400 forberedelser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15440984
Brand: Invitrogen™ A25599
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ligesom andre medlemmer af Cells-to-CT™ produktfamilie, den Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Green Kit gør det muligt at udføre ekspressionsanalyse direkte fra dyrkede celler uden RNA-oprensning.
Ligesom andre medlemmer af Cells-to-CT™ produktfamilie, den Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Green Kit gør det muligt at udføre ekspressionsanalyse direkte fra dyrkede celler uden RNA-oprensning.
Denne nye tilføjelse til familien inkluderer en Power SYBR™ Grøn 1-Step RT-PCR master mix. 1-trins-formatet af RT-PCR-trinnet strømliner celler-til- CT™ 'Sample to answer' workflow mere end nogensinde uden at gå på kompromis med følsomhed og specificitet og til en ekstraordinær værdi.
Celler-til-CT 1-Step Magt SYBR™ Grønt sæt er:
  • Komplet —optimeret arbejdsgang inkluderer cellelysereagenser med gDNA-fjernelse og Power SYBR™ Grøn 1-Step RT-PCR Master Mix
  • Hurtigere —7-minutters prøveforberedelse, inklusive DNase-behandling, versus 30-60 minutter til traditionel RNA-oprensning
  • Simple —12 trin i alt (prøveforberedelse og real-time RT-PCR kombineret)
  • Robust —genekspressionsanalyse på 10 100.000 celler –pr. prøve; resultater svarende til dem fra oprenset RNA
  • Affordable —indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre 5 real-time RT-PCR'er for hver forberedt celleprøve; studere flere mål pr. prøve til en overkommelig pris
Enkel 7-minutters prøveforberedelse, derefter klar til real-time RT-PCR
Uanset om du bruger plader eller rør, Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Green Kit bruger en simpel 7-minutters prøveforberedelsesprocedure. Lyseringsteknologien er designet til 10 100.000 –dyrkede celler/prøve. Celler vaskes i PBS og lyseres i opløsning i 5 minutter ved stuetemperatur med en samtidig DNase-behandling. Lysering afsluttes ved stuetemperatur ved en 2-minutters inkubation med stopopløsning. Lysatet er nu klar til at analysere på dit PCR-instrument i realtid. Du skal blot tilføje det til en real-time RT-PCR-mastermix, der indeholder primersættene til dine interesserede gener. Alternativt kan lysatet opbevares kl– 20 °C. Fordi prøver kan behandles direkte i kulturbrønde (96 eller 384 brønde), minimeres prøvehåndtering og potentialet for prøvetab eller overførselsfejl, hvilket letter hurtig behandling med høj gennemstrømning. I modsætning til gammeldags RNA-isoleringsprotokoller med flere trin kræves ingen opvarmnings-, vask- eller centrifugeringstrin. Sættet forenkler i høj grad en besværlig –30 60 minutters proces og reducerer den til 7 minutter.
Fuldstændig valideret, fuldstændig overkommelig
Alle komponenter i Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Green Kit er blevet optimeret til ensartet og pålidelig ydeevne. Dette fjerner gætteriet involveret i at samle separat prøveforberedelse og 1-trins RT-PCR-masterblandinger i realtid.
For yderligere kvalitetssikring Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Green Kit er blevet valideret med et sæt primere til almindelige genmål og viser ydeevne svarende til den opnåede med oprenset RNA.
Når du lægger det hele sammen, vil Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Green Kit er den bedste værdi for dine genekspressionseksperimenter. Med nok reagenser til at udføre 5 RT-PCR'er i realtid pr. prøve, er besparelserne betydelige sammenlignet med at købe mastermix og et RNA-oprensningskit separat for at udføre det samme arbejde.
Tilbehørsprodukt
De SYBR™ Grøn Cells-to-CT™ Kontrolsæt (kat. nr. 4402959) er designet til brug med SYBR™ Grøn Cells-to-CT™ produkter. Dette sæt indeholder et endogent kontrolprimersæt (ACTB) til normalisering af prøvebelastningsvariabilitet og en kunstig XenoRNA™ kontrol og tilsvarende primersæt til at overvåge virkningerne af PCR-hæmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 22 mL Lysis Solution, opbevares ved °2 C til °8 C, 220μ L Dnase I, opbevares ved -5° til -°30 C, 2 x 1 mL stopopløsning, opbevares ved -5° til -30 °C, 20 ml effekt SYBR™ Grøn 1-trins qPCR Mix, opbevares ved -5° til -30 C, °320μ L Power SYBR™ Grøn 1-trins RT Mix, opbevares ved -5° til -30 °C
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 1-Step RT-PCR
Reaktionshastighed 7 min.
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR-systemer eller termiske cyklere, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 og 7 Pro systemer, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 og 5 systemer, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre affald, mindre farligt
Produktlinje Celler-til-CT™ , Kraft SYBR™ Grøn
Produkttype 1-Step qPCR sæt
Mængde 400 forberedelser
Til brug med (applikation) Genekspression
Reagenstype Cellelyse
Prøvetype Pattedyrsceller
Udgangsmateriale 10-100.000 celler
Volumen 22 mL
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado