Få mere at vide
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Grønt sæt
Beskrivelse
Ligesom andre medlemmer af Cells-to-CT™ produktfamilie, den Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Green Kit gør det muligt at udføre ekspressionsanalyse direkte fra dyrkede celler uden RNA-oprensning.
Denne nye tilføjelse til familien inkluderer en Power SYBR™ Grøn 1-Step RT-PCR master mix. 1-trins-formatet af RT-PCR-trinnet strømliner celler-til- CT™ 'Sample to answer' workflow mere end nogensinde uden at gå på kompromis med følsomhed og specificitet og til en ekstraordinær værdi.
Celler-til-CT 1-Step Magt SYBR™ Grønt sæt er:
- Komplet —optimeret arbejdsgang inkluderer cellelysereagenser med gDNA-fjernelse og Power SYBR™ Grøn 1-Step RT-PCR Master Mix
- Hurtigere —7-minutters prøveforberedelse, inklusive DNase-behandling, versus 30-60 minutter til traditionel RNA-oprensning
- Simple —12 trin i alt (prøveforberedelse og real-time RT-PCR kombineret)
- Robust —genekspressionsanalyse på 10 100.000 celler –pr. prøve; resultater svarende til dem fra oprenset RNA
- Affordable —indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre 5 real-time RT-PCR'er for hver forberedt celleprøve; studere flere mål pr. prøve til en overkommelig pris
Enkel 7-minutters prøveforberedelse, derefter klar til real-time RT-PCR
Uanset om du bruger plader eller rør, Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Green Kit bruger en simpel 7-minutters prøveforberedelsesprocedure. Lyseringsteknologien er designet til 10 100.000 –dyrkede celler/prøve. Celler vaskes i PBS og lyseres i opløsning i 5 minutter ved stuetemperatur med en samtidig DNase-behandling. Lysering afsluttes ved stuetemperatur ved en 2-minutters inkubation med stopopløsning. Lysatet er nu klar til at analysere på dit PCR-instrument i realtid. Du skal blot tilføje det til en real-time RT-PCR-mastermix, der indeholder primersættene til dine interesserede gener. Alternativt kan lysatet opbevares kl– 20 °C. Fordi prøver kan behandles direkte i kulturbrønde (96 eller 384 brønde), minimeres prøvehåndtering og potentialet for prøvetab eller overførselsfejl, hvilket letter hurtig behandling med høj gennemstrømning. I modsætning til gammeldags RNA-isoleringsprotokoller med flere trin kræves ingen opvarmnings-, vask- eller centrifugeringstrin. Sættet forenkler i høj grad en besværlig –30 60 minutters proces og reducerer den til 7 minutter.
Fuldstændig valideret, fuldstændig overkommelig
Alle komponenter i Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Green Kit er blevet optimeret til ensartet og pålidelig ydeevne. Dette fjerner gætteriet involveret i at samle separat prøveforberedelse og 1-trins RT-PCR-masterblandinger i realtid.
For yderligere kvalitetssikring Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Green Kit er blevet valideret med et sæt primere til almindelige genmål og viser ydeevne svarende til den opnåede med oprenset RNA.
Når du lægger det hele sammen, vil Cells-to-CT™ 1-Step Magt SYBR™ Green Kit er den bedste værdi for dine genekspressionseksperimenter. Med nok reagenser til at udføre 5 RT-PCR'er i realtid pr. prøve, er besparelserne betydelige sammenlignet med at købe mastermix og et RNA-oprensningskit separat for at udføre det samme arbejde.
Tilbehørsprodukt
De SYBR™ Grøn Cells-to-CT™ Kontrolsæt (kat. nr. 4402959) er designet til brug med SYBR™ Grøn Cells-to-CT™ produkter. Dette sæt indeholder et endogent kontrolprimersæt (ACTB) til normalisering af prøvebelastningsvariabilitet og en kunstig XenoRNA™ kontrol og tilsvarende primersæt til at overvåge virkningerne af PCR-hæmning.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2,2 ml lyseopløsning, opbevares ved 2 °C til 8 °C, 22μ L Dnase I, opbevares ved -5° til -30 °C, 200μ L Stop Solution, gem ved -5° til -30 °C, 500μ L Power SYBR™ Grøn 1-trins qPCR Mix, opbevares ved -5° til -30 C, °10μ L Power SYBR™ Grøn 1-trins RT Mix, opbevares ved -5° til -30 °C |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Reaktionshastighed | 7 min. |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR-systemer eller termiske cyklere, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 og 7 Pro systemer, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 og 5 systemer, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system |
| Grønne funktioner | Færre brugte ressourcer og mindre affald, mindre farligt |
| Produktlinje | Celler-til-CT™ , Kraft SYBR™ Grøn |
| Produkttype | 1-Step qPCR sæt |
| Vis mere |