Få mere at vide
Invitrogen™ Enkeltcelle lysis kit
Artikelnummer. 12033765
Skift visning
Mængde:
100 forberedelser
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12033765 100 forberedelser 100 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12033765 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4458235
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
100 μl enkeltcellet Dnase I, 1 ml enkeltcellet lysisopløsning, 100 μl enkeltcellet stopopløsning
Enkeltcelleanalyse har potentialet til at transformere biovidenskabelig forskning. Påvisning og kvantificering af de små mængder af RNA indeholdt i enkeltceller forbliver imidlertid en betydelig udfordring.
Enkeltcelleanalyse har potentialet til at transformere biovidenskabelig forskning. Påvisning og kvantificering af de små mængder af RNA indeholdt i enkeltceller forbliver imidlertid en betydelig udfordring.
  • Optimeret prøveforberedelse —Muliggør RNA-forberedelse til enkeltceller
  • Effektivt —design Intet prøvetab sikrer maksimal følsomhed
  • Alsidig applikation —Kompatibel med almindelige enzymatiske reaktioner
Optimeret RNA-prøveforberedelse til 1 10 –celler
Invitrogen Single Cell Lysis Kit muliggør RNA-præparation fra 1 til 10 celler. Single Cell Lysis-sættet genererer et koncentreret cellelysat gennem den optimerede kombination af lysisbuffer, stopopløsning og DNase. Det resulterende lysat er kompatibelt med almindelige enzymatiske reaktioner såsom revers transkription. Prøveforberedelse er hurtig og kan fuldføres på kun 7 minutter med to pipeteringstrin.
Intet prøvetab sikrer maksimal følsomhed
Invitrogen Single Cell Lysis Kit omgår behovet for traditionel RNA-oprensning. Der er ingen prøveoverførsel, kolonner eller vask, som kan føre til tab og/eller fortynding af den dyrebare prøve. Hele lysatet kan bruges i nedstrømsreaktioner, hvilket sikrer maksimal følsomhed og nøjagtighed i dine eksperimenter.
Kompatibel med almindelige enzymatiske reaktioner
Reagenserne i Invitrogen Single Cell Lysis Kit er identiske med lyseringsreagenserne i den komplette Single Cell-to-CT™ Kit til RT-PCR-analyse i realtid fra 1 til 10 celler. De er blevet valideret med flere reverse transcription kits inklusive SuperScript™ VILO™ cDNA-syntesesæt, høj kapacitet RNA-to-cDNA kit og TaqMan™ MicroRNA Reverse Transcription Kit, til analyse af mRNA samt miRNA-mål. Som et selvstændigt modul giver Single Cell Lysis Kit dig mulighed for at oprette nye arbejdsgange for at udvide mulighederne for enkeltcelleanalyse. 100 forberedelser.
Ikke high-throughput kompatibel (manuel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Sættet indeholder:
  • 100μ L Enkeltcellet DNAse I: -20 °C;
  • 1 mL enkeltcellet lyseringsopløsning: 4 °C;
  • 100μ L Enkeltcellestopløsning: -20 °C
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje Ambion, Cell-til-CT
Oprensningstid 7 min.
Mængde 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Tøris
Mål Lysat, klar til real-time PCR
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Endelig produkttype Lysater
Antal reaktioner 100 forberedelser
Prøvetype Bakterier, blod, celler, væv, virale prøver
Udgangsmateriale 1-10 celler