Få mere at vide
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit
Beskrivelse
Ligesom andre medlemmer af Cells-to-CT™ produktfamilie, den Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit gør det muligt at udføre ekspressionsanalyse direkte fra dyrkede celler uden RNA-oprensning.
Denne nye tilføjelse til familien inkluderer en TaqMan™ 1-Step RT-PCR master mix. Enkeltrørsformatet i RT-PCR-trinnet strømliner arbejdsgangen 'sample to answer' mere end nogensinde. Kombination af de simple celler-til- CT™ lysis-teknologi med den hurtige cykliske kapacitet i 1-trins RT-PCR-mastermixet giver hurtigere tid til resultater med begrænset prøvehåndtering.
De Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Sættet er:
- Komplet —optimeret arbejdsgang inkluderer cellelysereagenser med gDNA-fjernelse og TaqMan™ 1-Step RT-PCR Master Mix
- Hurtigere end nogensinde —før 7-minutters prøveforberedelse, inklusive DNase-behandling, kombineret med et 28-minutters RT-PCR-trin i realtid giver mulighed for∼ 35 minutters prøve-til-svar-workflow
- Simple —10 trin i alt (prøveforberedelse og real-time RT-PCR kombineret)
- Robust —genekspressionsanalyse på 10 100.000 celler –pr. prøve; resultater svarende til dem fra oprenset RNA
- Convenient —indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre 5 real-time RT-PCR'er for hver celleprøve, du forbereder; dette giver dig mulighed for at studere flere mål eller udføre replikerede RT-PCR'er
Note: TaqMan™ primer/probe sæt sælges separat.
Enkel 7-minutters prøveforberedelse, derefter klar til real-time RT-PCR
Uanset om du bruger plader eller rør, Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Sættet bruger en simpel 7-minutters prøveforberedelsesprocedure. Lyseringsteknologien er designet til 10 100.000 –dyrkede celler/prøve. Celler vaskes i PBS og lyseres i opløsning i 5 minutter ved stuetemperatur med en samtidig DNase-behandling. Lysering afsluttes ved stuetemperatur ved en 2-minutters inkubation med stopopløsning. Lysatet er nu klar til at analysere på dit PCR-instrument i realtid. Du skal blot tilføje det til en real-time RT-PCR-mastermix, der indeholder TaqMan™ primer-/probesæt af interesse. Alternativt kan lysatet opbevares kl– 20 °C. Fordi prøver kan behandles direkte i kulturbrønde (96 eller 384 brønde), minimeres prøvehåndtering og potentialet for prøvetab eller overførselsfejl, hvilket letter hurtig behandling med høj gennemstrømning. I modsætning til gammeldags RNA-isoleringsprotokoller med flere trin kræves ingen opvarmnings-, vask- eller centrifugeringstrin. Sættet forenkler i høj grad en besværlig –30 60 minutters proces og reducerer den til 7 minutter.
En komplet, valideret løsning
Alle komponenter i Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Sættet er optimeret til ensartet og pålidelig ydeevne. Dette fjerner gætteriet involveret i at samle separat prøveforberedelse og 1-trins RT-PCR-masterblandinger i realtid. For yderligere kvalitetssikring Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit er blevet valideret med TaqMan™ Genekspression analyserer og viser ydeevne svarende til den opnåede med oprenset RNA.
Tilbehørsprodukt
De TaqMan™ Cells-to-CT™ Kontrolsæt (kat. nr. 4386995) er designet til brug med TaqMan™ Cells-to-CT™ produkter. Dette kit indeholder en endogen kontrol (ACTB) til normalisering af prøvebelastningsvariabilitet og en kunstig XenoRNA™ kontrol og tilsvarende TaqMan™ Genekspressionsassay til at overvåge virkningerne af PCR-hæmning.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Lyseopløsning, 5,5 mL, opbevares ved 2 °C til 8 °C, DNase I, 55μ L, opbevares ved -5 til -30 °C, Stopopløsning, 500μ L, opbevares ved -5 til -30 °C, TaqMan™ 1-trins qRT-PCR-blanding, 2,5 ml, opbevares ved -5 til -30 °C, |
| Detektionsmetode | TaqMan |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Reaktionshastighed | 7 min. |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR-systemer eller termiske cyklere, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 og 7 Pro systemer, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 og 5 systemer, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system |
| Grønne funktioner | Færre brugte ressourcer og mindre affald, mindre farligt |
| Produktlinje | Celler-til-CT , TaqMan |
| Produkttype | 1-Step qPCR sæt |
| Vis mere |