Få mere at vide
Invitrogen™ Cells-to-cDNA™ II sæt
Beskrivelse
II-kittet Ambion™ Cells-to-cDNA™ (patentansøgning) producerer cDNA fra dyrkede pattedyrsceller på under 2 timer. Der kræves ingen RNA-isolering. Dette kit indeholder tilstrækkelige reagenser til 100 reaktioner og er ideelt for dem, der ønsker at udføre reverse transkriptionsreaktioner på et lille antal celler, adskillige celleprøver, eller for forskere, der ikke er bekendt med RNA-isolering.
- Ingen RNA-rensning kræves
- Fra celler i kultur til cDNA på under 2 timer
- Opdage sjældne beskeder i så få som én celle
- Ideelt til laboratorier, der ikke er udstyret til RNA-isolering
Ideel til RT-PCR-applikationer
Cells-to-cDNA™ II-sættet (patentansøgning) integrerer RNase-inaktivering og DNase I-behandling i en RT-PCR-kompatibel cellelysebuffer, hvilket eliminerer RNA-isolering helt. De fleste celle-lysebuffere indeholder stærke denaturanter, som, hvis de overføres til enzymatiske reaktioner, vil hæmme eller inaktivere de fleste enzymer. Hvis en lysisbuffer uden stærke denaturanter anvendes, kan endogen RNase hurtigt nedbryde cellulært RNA. II-kittet Cells-to-cDNA™ indeholder en ny cellelysisbuffer, der inaktiverer endogene RNaser uden at kompromittere efterfølgende enzymatiske reaktioner. Efter inaktivering af RNaser kan cellelysatet tilsættes direkte til en cDNA-syntesereaktion.Cells-to-cDNA™ II er kompatibel med både ettrins- og totrins RT-PCR-protokoller.
Kvantitative—lineære resultater og ingen påviselig DNA-forurening
For at illustrere den kvantitative, lineære respons af Cells-to-cDNA™ II på variationer i inputcelleantal blev der udført et realtids kvantitativt RT-PCR-eksperiment ved brug af ABI 7700 Sequence Detection System. Plotning af cyklustærskel (Ct) versus cellekoncentration for GAPDH gav en standardkurve med en korrelation på 0,99. Dermed Cells-to-cDNA™ giver II lineære resultater for 1 til 10.000 celler/ μl i en realtids RT-PCR totrinsanalyse. Det skal også bemærkes, at minus-skabelon PCR-kontrollen for GAPDH-eksperimentet var negativ, hvilket indikerer fuldstændig fjernelse af genomisk DNA.
Simpel procedure
Kittet indeholder alt, hvad du behøver for at gå fra dyrkede cDNA til PCR-klar cDNA på under 2 timer; der kræves ingen RNA-isolering. Cellerne vaskes først med PBS og suspenderes derefter igen i Cell Lysis Buffer. En kort opvarmning lyserer samtidig cellerne og inaktiverer RNaser. En valgfri DNase-fordøjelse udføres derefter for at nedbryde genomisk DNA, efterfulgt af et heat inaktiveringstrin. En del af cellelysatet bruges derefter i en omvendt transkriptionsreaktion med de inkluderede reagenser.
Tilbehørsprodukter:
SuperTaq™ Termostabil Taq DNA-polymerase anbefales og fås separat (Kat. Nr. AM2050 og AM2052). For optimal amplifikation af fragmenter større end 1 kb, brug SuperTaq™ Plus Thermostable Taq DNA Polymerase (Kat. Nr. AM2054 og AM2056).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1X PBS, Cell Lysis II Buffer,μ L DNase 1, 10X RT Buffer, M-mLV Reverse Transcriptase , RNase-hæmmer, dNTP-mix, tilfældige decamere, Oligo(dT) 18- primere, pansrede RNA™ Kontrol, pansret RNA™ Primer Pair og Endogent Primer Pair skal opbevares kl -20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur. |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Produktlinje | Ambion, Cells-to-cDNA |
| Oprensningstid | 2 hr. |
| Mængde | 40 reaktioner |
| Omvendt transkriptase | M-MLV |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR |
| Endelig produkttype | cDNA |
| Antal reaktioner | 40 reaktioner |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.