Få mere at vide
Invitrogen™ Cells-to-cDNA™ II cellelysebuffer (10 ml flaske)
Artikelnummer. 10696355
Skift visning
Mængde:
5 x 10 ml flaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10696355 5 x 10 ml flaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10696355
Brand: Invitrogen™ AM8723
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den samme lyseringsbuffer findes i Invitrogen Cells-to-cDNA™ II sæt. Leveres i fem 10 ml flasker.
Den samme lyseringsbuffer findes i Invitrogen Cells-to-cDNA™ II sæt. Leveres i fem 10 ml flasker.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Produktlinje Ambion , Cells-to-cDNA
Produkttype Cellelysebuffer
Mængde 5 x 10 ml flaske
Forsendelsestilstand Tøris