Få mere at vide
Invitrogen™ Celler-til-C T™ Bulk Lysis Reagens
Artikelnummer. 15870373
Skift visning
Mængde:
2.500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
2500 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15870373 2.500 reaktioner 2500 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15870373 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4391851C
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Lyseopløsning (124 ml), stopopløsning (12,5 ml), DNase (1,25 ml)
Cells-to-C T™ Bulk Lysis Reagents er komponenter i TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T- kit, tilgængeligt som et separat køb, i større mængder end leveret med sættet.
Cells-to-C T™ Bulk Lysis Reagents er komponenter i TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T- kit, tilgængeligt som et separat køb, i større mængder end leveret med sættet. De inkluderede reagenser er: Lysis Solution, Stop Solution og DNase. De TaqMan Gene Expression Cells-to-C T Kit gør det muligt for forskere nemt at udføre ekspressionsanalyse ved hjælp af dyrkede celler uden oprensning af RNA.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
Dette sæt indeholder følgende:
• Lyseopløsning (124 mL): Opbevares ved 4 °C
•Stopopløsning (12,5 mL): Opbevares ved -20 °C
• DNase (1,25 ml): Opbevares ved -20 °C
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Produktlinje Celle-til-CT
Produkttype Cellelysebuffer
Mængde 2.500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris