Få mere at vide
Invitrogen™ Cap Analog (m 7 G(5')ppp(5')G), 25 A 254 enheder
Artikelnummer. 10459224
Skift visning
Mængde:
1 rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10459224 1 rør Hver
1 options
Artikelnummer. 10459224 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM8050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Indeholder
Enkeltrør (25 A 254 U).
Til 5'-capped RNA-molekylesyntese som en del af in vitro transkriptionsreaktioner
Invitrogen Cap Analog [m 7 G(5')ppp(5')G] bruges til syntese af 5' capped RNA-molekyler som en del af in vitro transkriptionsreaktioner. Disse molekyler translateres mere effektivt ved hjælp af in vitro translationssystemer end ikke-afsluttede mRNA'er. 25 A 254 U medfølger.
  • Anvendes som en meget specifik inhibitor af initieringstrinnet af proteinsyntese.
  • Testet for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet
  • Analyseret for effektiv syntese af capped in vitro transkripter ved at bruge cap analog i funktionel MEGAscript™ In vitro transkription og Retic Lysate translation reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Leveres i et enkelt rør, der skal opbevares ved eller under– 70 °C. Undgå flere fryse-tø-cyklusser. Alikvoter af produktet kan opbevares kortvarigt kl– 20 °C.
Koncentration 40 mM
Endelig produkttype Cap Analog til in vitro transkription, Cap Analog for mRNA
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA
Til brug med (udstyr) mMessage mMAchine, MEGAscript
Mærkningsmetode RNA-mærkning
Produktlinje Ambion
Produkttype Cap-analog for mRNA, cap-analog for syntetisk mRNA
Mængde 1 rør
Forsendelsestilstand Tøris