Få mere at vide
Invitrogen™ Buffersæt, RNase-fri
Artikelnummer. 10722307
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10722307 1 sæt Pakke med 800
1 options
Artikelnummer. 10722307 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De Invitrogen Buffer Kit leverer højkvalitets RNase-fri buffere til kritiske RNA-analyseprocedurer.
De Invitrogen Buffer Kit leverer højkvalitets RNase-fri buffere til kritiske RNA-analyseprocedurer. Sættet består af en 100 mL flaske af hver af følgende opløsninger: 1 M Tris pH 7,0, 1 M Tris pH 8,0, 5 M NaCl, 1 M MgCl 2 , 0,5 M EDTA pH 8,0, 2 M KCl, 5 M ammoniumacetat og DEPC-behandlet H 2 O. Ammoniumacetat sterilfiltreres. Alle andre løsninger er autoklaveret efter emballering for at sikre sterilitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) miRNA-analyse
Fysisk form Væske
Produktlinje Ambion
Mængde 1 sæt
DNase DNase-fri, RNase-fri