Få mere at vide
Invitrogen™ BSA, acetyleret (20 mg/ml)
Artikelnummer. 10117054
Skift visning
Mængde:
6 rør
Pakningsstørrelse:
150mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10117054 6 rør 150mg
1 options
Artikelnummer. 10117054 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2614
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Invitrogen Acetyleret BSA bruges som et bærerprotein og som en enzymstabilisator, hvor fraværet af kontaminanter såsom nukleaser og proteaser er essentielt.
Invitrogen Acetyleret BSA bruges som et bærerprotein og som en enzymstabilisator, hvor fraværet af kontaminanter såsom nukleaser og proteaser er essentielt. Seks rør på 25 mg medfølger i en koncentration på 40 til 50 mg/ml. Acetyleringsprocessen inaktiverer enhver spornukleaseaktivitet, der måtte være til stede. Mens acetyleringsprocessen ændrer BSA's bindingskarakteristika og gør den hæmmende i PCR-reaktioner, tilsættes den rutinemæssigt til restriktionsfordøjelser. Molekylvægten er ∽66 kd. Acetyleret BSA er grundigt testet for kontaminerende uspecifik endonuklease-, exonuklease-, protease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 mg/mL
Fysisk form Væske
Produktlinje Ambion
Mængde 6 rør
Emballage Rør