Få mere at vide
Invitrogen™ BrightStar™ -Plus Positivt ladet Nylon Membran, 15 cm x 15 cm
Beskrivelse
- For ensartede, pålidelige resultater med minimal baggrund
- Der medfølger fem ark, der måler 15 x 15 cm
- Denne membran udviser usædvanlig lav uspecifik binding i ikke-isotopiske detektionsapplikationer, når den bruges med proprietære blokerings- og vaskeopløsninger
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, Dot Blotting, Northern Blotting, Nuclein Acid Gel Elektroforese og Blotting, Proteiner, Ekspression, isolering og analyse, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| membran | Nylon Membran |
| Mængde | 5 stk |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produkttype | Nylon Membran |