Få mere at vide
Invitrogen™ ATP Opløsning (10 mM)
Descripción
Denne Invitrogen ribonukleotidtriphosphat (rNTP) opløsning er en komponent i MAXIscript™ Sæt (kat.nr. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 og AM1308) og leveres i et rør indeholdende 100 stk.μ L. Hver er udsat for RNase-testning samt en funktionel analyse for at sikre høje niveauer af inkorporering. Det kan også bruges i ligerings- og phosphoryleringsreaktioner.
Información de órdenes
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Especificaciones
Especificaciones
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Koncentration | 10 mM |
| Til brug med (applikation) | In vitro transskription |
| Mærkningsmetode | RNA-mærkning |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Produktlinje | Ambion™ |
| Mængde | 100μ L |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.