Få mere at vide
Invitrogen™ ArrayControl™ RNA Spikes
Artikelnummer. 10341275
Skift visning
Mængde:
8 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10341275 8 rør Pakke med 8
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10341275 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Tilføj til RNA-prøven til brug som skabelon til fremstilling af mærket cDNA
Når hybridiseret til komplementære pletter på en genarray, ArrayControl RNA Spikes kan bruges til at overvåge effektiviteten af revers transkription og aRNA-amplifikation, mærkning og hybridisering. De kan også bruges til at vurdere præcisionen, nøjagtigheden og konsistensen af array-udskrivning og protokolfølsomhed. Derudover er RNA Spikes et uvurderligt værktøj til protokoloptimering og fejlfinding. De kan bruges til normalisering af Cy3 og Cy5 signaler, bestemmelse af dynamikområde og diasorientering. Individuelle RNA-spidser kan også udelades for at tjene som en negativ kontrol for baggrundsberegninger. RNA Spike-sekvenserne er blevet nøje udvalgt til at mangle homologi med pattedyrssekvenser, der ellers kunne føre til krydshybridisering til genspecifikke pletter. Hver RNA Spike er oprenset, præcist kvantificeret ved spektrofotometri og RiboGreen™ farvning og testet for stabilitet under meget stringente forhold. De testes også for cDNA-mærkningseffektivitet ved brug af både direkte og indirekte metoder. Deres fremstilling og kvantificering er konsistente fra parti til parti, så signaler kan sammenlignes mellem eksperimenter og for at vurdere array reproducerbarhed.
  • Består af 8 individuelle RNA-transkripter varierende i størrelse fra 750 til 2000 baser med en 30-baser 3' poly(A) hale
  • Hvert transkript leveres i et rør indeholdende 1 μg
  • Til normalisering og kontrol af mikroarray-eksperimenter
  • Til array-udskrivning og protokolvurdering/optimering
  • Overvåg revers transkription og cDNA-mærkningseffektivitet, hybridiseringsstringens og baggrund
  • Normaliser Cy ™3 og Cy5 signaler
Genekspressionsanalyse og genotypning, mikroarray-analyse
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype RNA Spike
Indhold og opbevaring RNA Spikes –1 8 skal opbevares nedenfor– 70 °C. TE Buffer bør opbevares kl– 20 °C.
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje Ambion, ArrayControl
Mængde 8 rør