Få mere at vide
Invitrogen™ ARCA (Anti-Reverse Cap Analog)
Artikelnummer. 10117684
Skift visning
Mængde:
10 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10117684 10 enheder Hver
1 options
Artikelnummer. 10117684 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM8045
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Enkeltrør (10 enheder; 10 A 255 U).
Cap-analog til in vitro-transskription til capped-transskriptionsgenerering
Invitrogen™ Anti-Reverse Cap Analog (ARCA) er en cap-analog, der anvendes under in vitro-transskription til generering af capped-transskriptioner. En modificeret cap-analog, hvor 3' OH-gruppen (tættere på m7G) er erstattet med– OCH3.
  • Testet for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet
  • Analyseret for effektiv syntese af capped in vitro transkripter ved at bruge cap analog i funktionel MEGAscript™ In vitro transkription og Retic Lysate translation reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Leveres i et enkelt rør, der skal opbevares ved eller under– 70 °C. Undgå flere fryse-tø-cyklusser. Alikvoter af produktet kan opbevares kortvarigt kl– 20 °C.
Koncentration 40 mM
Endelig produkttype Cap Analog til in vitro transkription, Cap Analog for mRNA
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA
Til brug med (udstyr) mMessage mMAchine, MEGAscript
Mærkningsmetode RNA-mærkning
Produktlinje Ambion
Produkttype Cap-analog for mRNA, cap-analog for syntetisk mRNA
Mængde 10 enheder
Forsendelsestilstand Tøris