Få mere at vide
Invitrogen™ Magnetisk ringformet stativ (96-brønds)
Artikelnummer. 10331425
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10331425 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10331425 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM10050
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
96-brønds magnetisk ringformet stativ er designet til paramagnetisk perleudfældning fra standard 96-brønds U-bund mikroplader.
  • Stativet har plastikbund i standard SBS 96-brønds mikrotiter-pladeformat
  • Bruger 96 ekstremt stærke permanent magnetiske ringe til hurtig og nem magnetisk adskillelse
  • Paramagnetiske perler i U-bund pladepellet i donutform på ca. 6 mm i diameter, hvilket muliggør nem fjernelse af supernatanten med robot eller multikanalpipette
  • Stativet står fladt på laboratoriebordet eller i mikrotiterpladeadapter på robotarbejdsstationer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) Magnetstativ
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Ambion
Mængde 1 stk.
Type Magnetstativ