Få mere at vide
Invitrogen™ Ammoniumacetat (5 M), RNase-fri
Artikelnummer. 10534645
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10534645 100 ml Hver
10075664 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10534645 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9070G
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 5 M ammoniumacetatopløsning leveres i en flaske indeholdende 100 ml. Løsningen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug.
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 5 M ammoniumacetatopløsning leveres i en flaske indeholdende 100 ml. Løsningen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammoniumacetat
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Koncentration 5 M
Emballagetype Flaske
Produktlinje Ambion
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske