Få mere at vide
Invitrogen™ Amino Allyl MessageAmp™ II aRNA amplifikationskit
Artikelnummer. 10798838
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10798838 20 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10798838 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1753
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
60 μL T7 Oligo(dT) Primer; 22 μL ArrayScript™ Revers transkriptase; 22 μL RNase-hæmmer; 42 μL 10X First Strand Buffer; 170 μL dNTP-blanding; 210 μL 10X Anden Strand Buffer; 42 μL DNA-polymerase; 22 μL RNase H; 84 μL T7 enzymblanding; 84 μL 10X reaktionsbuffer; 95 μL 50 mM UTP-opløsning; 64 μL 50 mM 5-(3-aminoallyl)-UTP; 255 μL ATP , CTP, GTP Mix; 40 μL Anden Runde Primere; 10 μL 1 mg/ml kontrol-RNA; 1,75 ml nukleasefrit vand; 400 μL Koblingsbuffer; 440 μL DMSO; 180 μL 4M hydroxylamin; 40 ml vaskebuffer; 7 ml cDNA-bindingsbuffer; 20mL aRNA-bindingsbuffer; 20 aRNA-filterpatroner; 40 aRNA-opsamlingsrør; 20 cDNA-filterpatroner og -rør; 20 cDNA-elueringsrør; 10 ml nukleasefrit vand; 20 mærkede aRNA-filterpatroner og -rør; 20 mærkede aRNA-elueringsrør
Giver reagenser til aRNA-amplifikation med Amino allyl NTP-inkorporering
Forbedret første- og andenstrengs cDNA-syntese
Inkluderet i sættet er ArrayScript™ RT, en rationelt konstrueret M-MLV revers transkriptase, som producerer ækvivalente eller højere udbytter af fuldlængde cDNA sammenlignet med andre enzymer. Andenstrengs cDNA-syntesereaktionen er også blevet optimeret til at være kompatibel med førstestrengs cDNA-produkter genereret med ArrayScript RT for at tillade maksimal omdannelse af førstestrengs cDNA til fuldlængde dobbeltstrengede cDNA-skabeloner.
Øget mærkningseffektivitet af dit aRNA Amino
Allyl MessageAmp II aRNA Amplification Kit inkorporerer amino allyl NTP i aRNA'et efterfulgt af koblingen af dets reaktive aminogruppe til et NHS estermærke (f.eks. Cy eller et andet farvestof). Denne strategi giver flere fordele i forhold til den direkte inkorporering af mærkede NTP'er. Direkte inkorporering af mærkede NTP'er er ineffektiv og resulterer i lave udbytter og lav specifik aktivitet aRNA og høje omkostninger. I modsætning til mærkede NTP'–er er aminoallylmodificerede NTP'er inkorporeret næsten lige så effektivt som umodificerede NTP'er og er meget billigere end de farvestofkoblede NTP'er.
  • Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 20 reaktioner
  • Cy™ farvestoffer er ikke inkluderet
Ekspressionsarray-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, mikroarray-analyse, RNA-amplifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype aRNA Amplification Kit
Indhold og opbevaring •60μ l T7 Oligo(dT) Primer (-°20 C)
• 22μ l ArrayScript™ Bagside Transcriptase (-°20 C)
• 22μ l RNase-hæmmer (-°20 C)
• 42μ l 10X First Strand Buffer (-°20 C)
• 170μ l dNTP Mix (-°20 C)
• 210μ l 10X Second Strand °Buffer (-20 C)
• 42μ l DNA-polymerase (-°20 C)
• 22μ l RNase H (-°20 C)
• 84μ l T7 Enzyme °Mix (-20 C)
• 84μ l 10X reaktionsbuffer (-°20 C)
• 95μ l 50 mM UTP-°opløsning (-20 C)
• 64μ l 50 mM 5-(3-aminoallyl)-UTP (-°20 C)
• 255μ l ATP , CTP, GTP °Mix (-20 C)
• 40μ l Anden runde °primere (-20 C)
• 10μ l 1 mg/ml kontrol-°RNA (-20 C)
• 1,75 ml nukleasefrit vand (enhver temperatur)
• 400μ l Koblingsbuffer (-°20 C)
• 440μ l DMSO (-°20 C)
• 180μ l 4M °hydroxylamin (-20 C)
• 40 ml vaskebuffer (°4 C eller stuetemperatur)
• 7 ml cDNA-bindingsbuffer (stuetemperatur)
• 20 ml aRNA-bindingsbuffer (stuetemperatur)
• 20 aRNA-filterpatroner (stuetemperatur)
• 40 aRNA-opsamlingsrør (stuetemperatur)
• 20 cDNA-filterpatroner + rør (stuetemperatur)
• 20 cDNA-elueringsrør (stuetemperatur)
• 10 ml nukleasefrit vand (enhver temperatur)
• 20 mærkede aRNA-filterpatroner + rør (stuetemperatur)
• 20 mærkede aRNA-elueringsrør (stuetemperatur)
Inkluderer etiket eller farvestof Nej
Mærkningsmetode Indirekte mærkning
Omvendt transkriptase ArrayScript™
Prøvetype Poly(A+) RNA, totalt RNA
Format Sæt
Produktlinje Ambion , MessageAmp
Mængde 20 reaktioner