Få mere at vide
Invitrogen™ Syre-phenol: Chloroform, pH 4,5 (med IAA, 125:24:1)
Artikelnummer. p-4926885
Mængde:
100 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10544645
Brand: Invitrogen™ AM9722
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
I RNA-ekstraktionsprocedurer hjælper Acid Phenol:Chloroform:IAA med at fjerne DNA (det opdeles i den organiske fase), hjælper med at stabilisere grænsefladen og forhindrer skumdannelse ved blanding.
Syre Phenol:Chloroform:IAA (125:24:1) er forblandet og leveres ved pH 4,5± 0,2. Leveres i en flaske på 400 ml. I RNA-ekstraktionsprocedurer hjælper Acid Phenol:Chloroform:IAA med at fjerne DNA (det opdeles i den organiske fase), hjælper med at stabilisere grænsefladen og forhindrer skumdannelse ved blanding. Forberedelse af phenol til brug i molekylærbiologiske applikationer er en tidskrævende og ofte farlig procedure på grund af dens giftige og ætsende natur. Ambion færdigblandede, kvalitetstestede, mættede phenoler er klar til brug, hvilket eliminerer håndteringsproblemer og tilbyder et mere bekvemt, sikrere og lettere alternativ til at tilberede løsninger fra krystallinsk phenol.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenoler
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C eller -20 °C.
Emballagetype Flaske
pH 4.5
Produktlinje Ambion
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 400 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ACID PHENOL:CHLOROFORM 400 ML
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: phenol, chloroform