Få mere at vide
Invitrogen™ Syre-phenol: Chloroform, pH 4,5 (med IAA, 125:24:1)
Beschreibung
Syre Phenol:Chloroform:IAA (125:24:1) er forblandet og leveres ved pH 4,5± 0,2. Leveres i en flaske på 400 ml. I RNA-ekstraktionsprocedurer hjælper Acid Phenol:Chloroform:IAA med at fjerne DNA (det opdeles i den organiske fase), hjælper med at stabilisere grænsefladen og forhindrer skumdannelse ved blanding. Forberedelse af phenol til brug i molekylærbiologiske applikationer er en tidskrævende og ofte farlig procedure på grund af dens giftige og ætsende natur. Ambion færdigblandede, kvalitetstestede, mættede phenoler er klar til brug, hvilket eliminerer håndteringsproblemer og tilbyder et mere bekvemt, sikrere og lettere alternativ til at tilberede løsninger fra krystallinsk phenol.
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Fenoler |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C eller -20 °C. |
| Emballagetype | Flaske |
| pH | 4.5 |
| Produktlinje | Ambion |
| Renhed | Molekylærbiologi karakter |
| Mængde | 400 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |
Sicherheit und Handhabung
- ACID PHENOL:CHLOROFORM 400 ML
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: phenol, chloroform
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.