Få mere at vide
Invitrogen™ Syre-phenol: Chloroform, pH 4,5 (med IAA, 125:24:1)
Artikelnummer. 10095904
Mængde:
100 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10095904
Brand: Invitrogen™ AM9720
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
I RNA-ekstraktionsprocedurer hjælper Acid Phenol:Chloroform:IAA med at fjerne DNA (det opdeles i den organiske fase), hjælper med at stabilisere grænsefladen og forhindrer skumdannelse ved blanding.
Syre Phenol:Chloroform:IAA (125:24:1) er forblandet og leveres ved pH 4,5± 0,2. Leveres i en flaske på 400 ml. I RNA-ekstraktionsprocedurer hjælper Acid Phenol:Chloroform:IAA med at fjerne DNA (det opdeles i den organiske fase), hjælper med at stabilisere grænsefladen og forhindrer skumdannelse ved blanding. Forberedelse af phenol til brug i molekylærbiologiske applikationer er en tidskrævende og ofte farlig procedure på grund af dens giftige og ætsende natur. Ambion færdigblandede, kvalitetstestede, mættede phenoler er klar til brug, hvilket eliminerer håndteringsproblemer og tilbyder et mere bekvemt, sikrere og lettere alternativ til at tilberede løsninger fra krystallinsk phenol.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenoler
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C eller -20 °C.
Emballagetype Flaske
pH 4.5
Produktlinje Ambion
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ACID PHENOL:CHLOROFORM 100 ML
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phenol, Chloroform