Få mere at vide
Invitrogen™ 10X TBE (pulver)
Beskrivelse
Invitrogen 10X TBE (Tris-Borate-EDTA Buffer) er grundigt testet for RNase- og DNase-kontamination, hvilket gør den ideel til brug i følsomme applikationer. Der medfølger 10 pakker, som hver indeholder det nødvendige pulver til at lave 1 L 10X TBE-buffer ved tilsætning af H 2 O. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Running Buffer |
| Koncentration | 10X |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyregelelektroforese og blotting |
| Fysisk form | Pulver |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 10 x 1 l |