Få mere at vide
Invitrogen™ TBE (10X), RNase-fri
Beskrivelse
Molekylærbiologi klasse, Invitrogen 10X TBE opløsning leveres i fire flasker med 1 L hver. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Certificeringer
Certificeret RNase-fri
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Running Buffer |
| Koncentration | 10X |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 4 x 1 l |
| Grad | Molekylær biologi |
Sikkerhed og håndtering
- TBE (10X), RNase-free
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Boric acid (H3BO3)