Få mere at vide
Ambersep™ 900(OH), ionbytterharpiks, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329575
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329575 500 g 500g
11319575 100 g 100g
11339575 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19035.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9017-79-2
Specielt dimensioneret til brug i Ambersep harpikssystemer og højstrømskondensatpolering. Det har regenererbare blandede lejeapplikationer såsom produktion af ultrarent vand til halvlederfremstilling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Specielt dimensioneret til brug i Ambersep harpikssystemer og højstrømskondensatpolering. Det har regenererbare blandede lejeapplikationer såsom produktion af ultrarent vand til halvlederfremstilling.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9017-79-2
MDL nummer MFCD00802695
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ambersep™ 900(OH)
Navn note ion exchange resin
Lugt Odorless
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.