Få mere at vide
Amberlite™ HPR900, OH-form ionbytningsharpiks
Artikelnummer. 10783331 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10783331 500 g Plastflaske 500g
10713151 100 g Plastflaske 100g
10424225 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10783331 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301345000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 197809-12-4
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 197809-12-4
MDL nummer MFCD00802695
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ambersep™ 900
Fysisk form Perler
Partikelstørrelse Partikelstørrelsesanalyse: ensartet koefficient: <1,45, harmonisk middelstørrelse: 0,560 til 0,700 mm,% <0,300 mm: <0,5 %,1,180 > mm: <5,0 %
Emballage Plastflaske
Volumen total kapacitet volumenkapacitet som den er (OH): > 0,9 eq/L
Vandtilbageholdelseskapacitet (OH): 66,0 til 75,0%
Farve Elfenben
Mængde 500 g