Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ambersep™ 900 |
| Fysisk form | Perler |
| Partikelstørrelse | Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.45, harmonic mean size: 0.560 to 0.700mm,% <0.300mm: <0.5%,%>1.180mm: <5.0% |
| Emballage | Plastflaske |
| Volumen total kapacitet | volume capacity as is (OH):> 0.9 eq/L |
| Vandtilbageholdelseskapacitet | (OH): 66.0 to 75.0% |
| Farve | Elfenben |
| Mængde | 100 g |