Få mere at vide
Amberlite™ HPR900, OH-form ion-exchange resin
Artikelnummer. 10713151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10713151 100 g Plastflaske 100g
10783331 500 g Plastflaske 500g
10424225 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301341000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 197809-12-4
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 197809-12-4
MDL nummer MFCD00802695
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ambersep™ 900
Fysisk form Perler
Partikelstørrelse Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.45, harmonic mean size: 0.560 to 0.700mm,% <0.300mm: <0.5%,%>1.180mm: <5.0%
Emballage Plastflaske
Volumen total kapacitet volume capacity as is (OH):> 0.9 eq/L
Vandtilbageholdelseskapacitet (OH): 66.0 to 75.0%
Farve Elfenben
Mængde 100 g