Få mere at vide
Amberlyst™ A26, OH-form, ionbyterharpiks
Artikelnummer. 10547434 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10547434 100 mL Plastflaske 100ml
10656412 1 L Plastflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10547434 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202181000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 39339-85-0
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39339-85-0
MDL nummer MFCD00145579
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlyst™ A26
Emballage Plastflaske
Tæthed 0.6750g/mL
Fieser 01,511; 02,227; 04,266; 05,355; 06,302; 07,182; 08,263
Merck Index 10, 381
Mængde 100 mL