Få mere at vide
Amberlyst™ A26 hydroxidform, TRC
Artikelnummer. 30314232
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30314232 50 g
1 options
Artikelnummer. 30314232 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA39338550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlyst A26 Hydroxide Form
CAS 39339-85-0
Mængde 50 g
Synonym Amberlyst™ A26 Hydroxide Form