Få mere at vide
Amberlyst™ A-26(OH), ion exchange resin
Artikelnummer. 11473597
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473597 1000 g 1000g
11483597 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17361.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39339-85-0
Amberlyst™ A-26(OH) anvendes i vid udstrækning til at katalysere reaktioner såsom aldolkondensation og carbonylering. Det bruges til at fjerne de anioniske overgangsmetalkomplekser fra vandige og ikke-vandige medier, syrer og mercaptaner fra kulbrinter og andre ikke-polære opløsningsmidler. Det spiller en væsentlig rolle for fjernelse af oliesyre fra chlorerede kulbrinter og syrer fra phenol-acetone-opløsninger. Det er aktivt involveret i bestemmelsen af cadmium ved flow-injektion atomabsorptionsspektrometri og som emballeringsmateriale til søjlekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Amberlyst∣r A-26(OH) anvendes i vid udstrækning til at katalysere reaktioner såsom aldolkondensation og carbonylering. Det bruges til at fjerne de anioniske overgangsmetalkomplekser fra vandige og ikke-vandige medier, syrer og mercaptaner fra kulbrinter og andre ikke-polære opløsningsmidler. Det spiller en væsentlig rolle for fjernelse af oliesyre fra chlorerede kulbrinter og syrer fra phenol-acetone-opløsninger. Det er aktivt involveret i bestemmelsen af cadmium ved flow-injektion atomabsorptionsspektrometri og som emballeringsmateriale til søjlekromatografi.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Udsættelse for luft absorberer kuldioxid. Uforeneligt med stærke syrer, baser og oxidanter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39339-85-0
MDL nummer MFCD00145579
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlyst™ A-26(OH)
Navn note ion exchange resin
Mængde 1000 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberlite A-26(OH), ion exchange resin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Amberlyst A 26