Få mere at vide
Amberlyst™ A-21, ionbytningsharpiks
Artikelnummer. 11439096
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439096 250 g 250g
11429096 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17956.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.08 DKK
    338.65 DKK / 250g
    Spare 73.43 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9049-93-8
Amberlyst™ A-21, ionbytterharpiks anvendes som en heterogen katalysator til omdannelse af carbonylforbindelser til oximer ved at reagere med hydroxylaminhydrochlorid. Det er en effektiv katalysator for Michael-tilsætning af nitroalkaner til methylacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Amberlyst∣r A-21, ionbytterharpiks bruges som en heterogen katalysator til omdannelse af carbonylforbindelser til oximer ved at reagere med hydroxylaminhydrochlorid. Det er en effektiv katalysator for Michael-tilsætning af nitroalkaner til methylacrylat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og salpetersyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9049-93-8
MDL nummer MFCD00145842
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlyst™ A-21
Navn note Ionbyterharpiks
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.