Få mere at vide
Amberlyst™ A-21, ion exchange resin
Artikelnummer. 11429096
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11429096
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17956.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9049-93-8
Amberlyst™ A-21, ionbytterharpiks anvendes som en heterogen katalysator til omdannelse af carbonylforbindelser til oximer ved at reagere med hydroxylaminhydrochlorid. Det er en effektiv katalysator for Michael-tilsætning af nitroalkaner til methylacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Amberlyst∣r A-21, ionbytterharpiks bruges som en heterogen katalysator til omdannelse af carbonylforbindelser til oximer ved at reagere med hydroxylaminhydrochlorid. Det er en effektiv katalysator for Michael-tilsætning af nitroalkaner til methylacrylat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og salpetersyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9049-93-8
MDL nummer MFCD00145842
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlyst™ A-21
Navn note ion exchange resin
Lugt Odorless
Mængde 1000 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.