Få mere at vide
Amberlyst™ A-21, ionbytningsharpiks
Artikelnummer. 10551071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10551071 1 kg Plastflaske 1kg
10052800 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10551071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202170010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-03-2027
CAS: 9049-93-8
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9049-93-8
MDL nummer MFCD00145842
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlyst™ A-21
Fysisk form Perler
Partikelstørrelse Partikelstørrelsesanalyse: ensartet koefficient: <1,80, harmonisk middelstørrelse: 0,490 til 0,690 mm,% <0,300 mm: <1,0 %,1,180 > mm: <2,0 %
Emballage Plastflaske
Volumen total kapacitet (fri base): > 1,30 eq/L
Vandtilbageholdelseskapacitet (fri base): 52,0 til 62,0%
Fieser 06,302; 07,182; 08,263
Farve Brun
Merck Index 10, 381
Mængde 1 kg