Få mere at vide
Amberlyst™ 15, (våd) ionbyterharpiks
Artikelnummer. 13448448 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13448448 5 kg Plast tromle 5kg
10543951 25 g Plastflaske 25g
10114270 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13448448 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202150050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9037-24-5
Molekylær formel MFCD00145841
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00145841
InChI nøgle YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
IUPAC navn 1-brom-2-methoxyethan
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlyst™ 15
Fysisk form Perler
Partikelstørrelse Partikelstørrelsesanalyse: uniformitetskoefficient: <1,70, harmonisk middelstørrelse: 0,600 til 0,850 mm,% <0,355 mm: < 1,0 %,1,180 > mm: <5,0 %
Emballage Plast tromle
Volumen total kapacitet (H): > 1,70 eq/L
Vandtilbageholdelseskapacitet (H): 52,0 til 57,0%
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Farve Brun/Grå
Mængde 5 kg