Få mere at vide
Amberlyst 15, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11433141 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11433141 100 g
11443141 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433141 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215033680
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Soluble in water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9037-24-5
Molekylær formel MFCD00145841
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00145841
InChI nøgle YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
IUPAC navn 1-brom-2-methoxyethan
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlyst 15(H)
Fysisk form Small Beads
Farve Brown/Green
Mængde 100 g