Få mere at vide
Amberlyst™ 15(H), våd, ionbyterharpiks
Artikelnummer. 11355168
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355168 5 kg 5kg
11345168 250 g 250g
11335168 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044079.A7
 Begrænset vare
På lager
CAS: 39389-20-3 | C18H18O3S | 314,399 g/mol
Amberlyst™ 15(H) er en stærkt sur kationbytterharpiks, der anvendes som en heterogen syrekatalyse og er velegnet til ikke-vandig katalyse. Det bruges til at bestemme mekanismen for phenolalkylering ved hjælp af tæthedsfunktionel teori (DFT). Det bruges i vid udstrækning som et kolonnepakningsmateriale til HPLC-analyse. Det anvendes i separationsmedier til tyndtlagskromatografi (TLC ) og papirkromatografi. Det bruges i forskellige kemiske reaktioner som esterificering, transesterificering, Michael-addition, Prins-cyklisering, Friedel-Crafts-alkylering, acylering, spaltning af epoxider og kryds-aldolkondensation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39389-20-3
Molekylær formel C18H18O3S
Molekylvægt (g/mol) 314.399
MDL nummer MFCD00145841
InChI nøgle SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym amberlyst 15, wet, ion exchange resin, 2-ethenylbenzenesulfonic acid; divinylbenzene, benzenesulfonic acid, ethenyl-, polymer with diethenylbenzene, ksc581g2r, amberlyst 15 ion-exchange resin, amberlite? ir120 hydrogen form, 2-ethenylbenzenesulfonic acid-1,2-diethenylbenzene 1:1, amberlite r ir120 hydrogen form, divinylbenzene-styrenesulfonic acid copolymer, 1,2-bis ethenyl benzene; 2-ethenylbenzenesulfonic acid
PubChem CID 170197
IUPAC navn 1,2-bis(ethenyl)benzen;2-ethenylbenzensulfonsyre
SMIL C=CC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlyst™ 15 (H) ion exchange resin
Fysisk form Perler
Navn note Våd, styren-DVB; Stærkt sur makroretikulær harpiks
Mængde 5 kg
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.