Få mere at vide
Amberlyst™ 15, (tør) ionbyterharpiks
Artikelnummer. 10490091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10490091 500 g Plastflaske 500g
10286540 25 g Plastflaske 25g
10711424 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10490091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202145000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9037-24-5
Molekylær formel MFCD00145841
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00145841
InChI nøgle YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80972
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlyst™ 15
Fysisk form Perler
Partikelstørrelse Partikelstørrelsesanalyse: % <0,300 mm: <1,0 %
Emballage Plastflaske
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Merck Index 15, 377
Mængde 500 g