Få mere at vide
Amberlite XAD-7
Artikelnummer. 11345335
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345335 500 g 500g
11335335 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345335 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19564.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 37380-43-1
Amberlite XAD-7 bruges i kromatografimedier, enzymimmobilisering og vandrensning. Det bruges også til fjernelse af relativt polære forbindelser fra ikke-vandige opløsningsmidler, ikke-aromatiske forbindelser fra polære opløsningsmidler, genvinding af planteekstrakter, antibiotika, enzymer og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Amberlite XAD-7 bruges i kromatografimedier, enzymimmobilisering og vandrensning. Det bruges også til fjernelse af relativt polære forbindelser fra ikke-vandige opløsningsmidler, ikke-aromatiske forbindelser fra polære opløsningsmidler, genvinding af planteekstrakter, antibiotika, enzymer og proteiner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37380-43-1
MDL nummer MFCD00132705
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite XAD-7
Merck Index 14,382
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.