Få mere at vide
Amberlite XAD-7
Beskrivelse
Amberlite XAD-7 bruges i kromatografimedier, enzymimmobilisering og vandrensning. Det bruges også til fjernelse af relativt polære forbindelser fra ikke-vandige opløsningsmidler, ikke-aromatiske forbindelser fra polære opløsningsmidler, genvinding af planteekstrakter, antibiotika, enzymer og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Amberlite XAD-7 bruges i kromatografimedier, enzymimmobilisering og vandrensning. Det bruges også til fjernelse af relativt polære forbindelser fra ikke-vandige opløsningsmidler, ikke-aromatiske forbindelser fra polære opløsningsmidler, genvinding af planteekstrakter, antibiotika, enzymer og proteiner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amberlite XAD-7 |
| Merck Index | 14,382 |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |