Få mere at vide
Amberlite™ XAD-7 HP
Artikelnummer. 10606062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10606062 100 g Plastflaske 100g
10216260 500 g Plastflaske 500g
11976991 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10606062 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202241000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37380-43-1
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37380-43-1
MDL nummer MFCD00132705
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ XAD-7 HP
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g