Få mere at vide
Amberlite XAD-4
Beskrivelse
Polyaromatisk adsorbent til små hydrofobe forbindelser, overfladeaktive stoffer, farmaceutisk fremstilling, phenoler, klorerede organiske stoffer og organisk fjernelse fra vandige fødevarestrømme. Det er imprægneret med KCN eller NaCN, har været brugt til omdannelse af aromatiske acylchlorider til acylcyanider og til dannelse af trialkylsilylchlorider til silylcyanider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
adsorbent til små hydrofobe forbindelser, overfladeaktive stoffer, farmaceutisk fremstilling, phenoler, klorerede organiske stoffer og organisk fjernelse fra vandige fødevarestrømme. Det er imprægneret med KCN eller NaCN, har været brugt til omdannelse af aromatiske acylchlorider til acylcyanider og til dannelse af trialkylsilylchlorider til silylcyanider.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amberlite XAD-4 |
| Merck Index | 14,382 |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |