Få mere at vide
Amberlite XAD-4
Artikelnummer. 11338995
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338995 100 g 100g
11348995 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14142.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 37380-42-0
Polyaromatisk adsorbent til små hydrofobe forbindelser, overfladeaktive stoffer, farmaceutisk fremstilling, phenoler, klorerede organiske stoffer og organisk fjernelse fra vandige fødevarestrømme. Det er imprægneret med KCN eller NaCN, har været brugt til omdannelse af aromatiske acylchlorider til acylcyanider og til dannelse af trialkylsilylchlorider til silylcyanider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Polyaromatisk
adsorbent til små hydrofobe forbindelser, overfladeaktive stoffer, farmaceutisk fremstilling, phenoler, klorerede organiske stoffer og organisk fjernelse fra vandige fødevarestrømme. Det er imprægneret med KCN eller NaCN, har været brugt til omdannelse af aromatiske acylchlorider til acylcyanider og til dannelse af trialkylsilylchlorider til silylcyanider.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37380-42-0
MDL nummer MFCD00132704
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite XAD-4
Merck Index 14,382
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.