Få mere at vide
Amberlite™ XAD-4
Artikelnummer. 10721671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10721671 100 g Plastflaske 100g
10206260 500 g Plastflaske 500g
11956991 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10721671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202231000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9003-69-4 | C10H10
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-69-4
Molekylær formel C10H10
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00132704
InChI nøgle MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
IUPAC navn 1,2-diethenylbenzen
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ XAD-4
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Partikelstørrelse 2.0 (uniformity coefficient) Max. 0.490 to 0.690mm (harmonic mean size) 5.0% Max. (<0.300mm) 5.0% Max. (>1.180 mm)
Emballage Plastflaske
Vandtilbageholdelseskapacitet moisture holding capacity: 54.0 to 60.0%
Farve Hvid
Mængde 100 g