Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Amberlite™ XAD-4 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver eller krystaller |
| Partikelstørrelse | 2,0 (uniformitetskoefficient) Max. 0,490 til 0,690 mm (harmonisk middelstørrelse) 5,0% Max. (<0,300mm) 5,0% Max. (>1,180 mm) |
| Emballage | Plastflaske |
| Vandtilbageholdelseskapacitet | fugtighedskapacitet: 54,0 til 60,0% |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |