Få mere at vide
Amberlite XAD-16
Artikelnummer. 11365335
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365335 500 g 500g
11355335 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365335 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19565.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1644.20 DKK
    1356.65 DKK / 500g
    Spare 287.55 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 104219-63-8
Amberlite XAD-16 er en polymer adsorbent, der i vid udstrækning anvendes til adsorption af organiske stoffer fra vandige systemer og polære opløsningsmidler. Det er nyttigt til fjernelse af rengøringsmidler fra proteinopløsninger. Det bruges også til genvinding og rensning af antibiotika, vandopløselige steroider, aminosyrer og proteiner. Det spiller en afgørende rolle i fjernelse af ikke-polære forbindelser fra polære opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Amberlite XAD-16 er en polymer adsorbent, der i vid udstrækning anvendes til adsorption af organiske stoffer fra vandige systemer og polære opløsningsmidler. Det er nyttigt til fjernelse af rengøringsmidler fra proteinopløsninger. Det bruges også til genvinding og rensning af antibiotika, vandopløselige steroider, aminosyrer og proteiner. Det spiller en afgørende rolle i fjernelse af ikke-polære forbindelser fra polære opløsningsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104219-63-8
MDL nummer MFCD00145831
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite XAD-16
Merck Index 14,382
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.