Få mere at vide
Amberlite XAD-16
Beskrivelse
Amberlite XAD-16 er en polymer adsorbent, der i vid udstrækning anvendes til adsorption af organiske stoffer fra vandige systemer og polære opløsningsmidler. Det er nyttigt til fjernelse af rengøringsmidler fra proteinopløsninger. Det bruges også til genvinding og rensning af antibiotika, vandopløselige steroider, aminosyrer og proteiner. Det spiller en afgørende rolle i fjernelse af ikke-polære forbindelser fra polære opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Amberlite XAD-16 er en polymer adsorbent, der i vid udstrækning anvendes til adsorption af organiske stoffer fra vandige systemer og polære opløsningsmidler. Det er nyttigt til fjernelse af rengøringsmidler fra proteinopløsninger. Det bruges også til genvinding og rensning af antibiotika, vandopløselige steroider, aminosyrer og proteiner. Det spiller en afgørende rolle i fjernelse af ikke-polære forbindelser fra polære opløsningsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amberlite XAD-16 |
| Merck Index | 14,382 |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |