Få mere at vide
Amberlite XAD-1180
Artikelnummer. 11382887
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382887 500 g 500g
11372887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16097.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97396-56-0
Polymer adsorbent til hydrofobe forbindelser: antibiotika, vitaminer, aminosyrer, enzymer; til rensning: gallium, myxoviresciner, phosphorsyre, riboflavinsalte. Amberlite™ XAD1180N kan bruges som en polymer adsorbent. Regenereringen af denne adsorbent har været effektiv i alkalisk medium, og test har vist, at adsorbenten effektivt fjerner chrom fra garverispildevand. Anvendes hovedsageligt i Amberlite XAD-1180 er en polymer adsorberende harpiks, der primært bruges til oprensning og fremstilling af hydrofob forbindelse, Amberlite XAD-1180 er en polymer adsorberende harpiks, der primært bruges til oprensning og fremstilling af hydrofob forbindelse, Amberlite XAD-1180 er en polymer adsorberende harpiks, der primært bruges til oprensning og fremstilling af hydrofob forbindelse, Amberlite XAD-1180 er en polymer adsorberende harpiks, der primært bruges til oprensning og fremstilling af hydrofob forbindelse, Amberlite XAD-1180 er en polymer adsorberende harpiks, der primært bruges til oprensning og fremstilling af hydrofob forbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Polymer adsorbent til hydrofobe forbindelser: antibiotika, vitaminer, aminosyrer, enzymer; til rensning: gallium, myxoviresciner, phosphorsyre, riboflavinsalte. Amberlite™ XAD1180N kan bruges som en polymer adsorbent. Regenereringen af denne adsorbent har været effektiv i alkalisk medium, og test har vist, at adsorbenten effektivt fjerner chrom fra garverispildevand. Anvendes hovedsageligt i Amberlite XAD-1180 er en polymer adsorberende harpiks, der primært bruges til oprensning og fremstilling af hydrofob forbindelse, Amberlite XAD-1180 er en polymer adsorberende harpiks, der primært bruges til oprensning og fremstilling af hydrofob forbindelse, Amberlite XAD-1180 er en polymer adsorberende harpiks, der primært bruges til oprensning og fremstilling af hydrofob forbindelse, Amberlite XAD-1180 er en polymer adsorberende harpiks, der primært bruges til oprensning og fremstilling af hydrofob forbindelse, Amberlite XAD-1180 er en polymer adsorberende harpiks, der primært bruges til oprensning og fremstilling af hydrofob forbindelse.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97396-56-0
MDL nummer MFCD00145830
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite XAD-1180
Merck Index 14,382
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.