Få mere at vide
Amberlite™ XAD 1180 ionbytterharpiks, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10277600 500 g Plastflaske 500g
10003400 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10277600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299155000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9003-69-4 | C10H10
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-69-4
Molekylær formel C10H10
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00132704
InChI nøgle MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ XAD 1180
Fysisk form Perler
Partikelstørrelse Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.350 to 0.600mm, <0.250mm: <5.0%,>0.850mm: <10.0%
Emballage Plastflaske
Vandtilbageholdelseskapacitet moisture holding capacity: 61.0 to 67.0%
Farve Hvid til gul
Merck Index 14, 382
Mængde 500 g
IUPAC navn 1,2-bis(ethenyl)benzen