Få mere at vide
Amberlite™ IRC-120, Na form, ion-exchange resin
Artikelnummer. 16554334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
16554334 1 kg
1 options
Artikelnummer. 16554334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 65098-55-7
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65098-55-7
MDL nummer MFCD00132707
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite* IRC-120
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble.