Få mere at vide
Amberlite™ IRC-120, H-form, ionbyterharpiks
Artikelnummer. 16564334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16564334 1 kg
16584334 250 g
16574334 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16564334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00 DKK
    526.65 DKK / 1kg
    Spare 98.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 65098-55-7
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65098-55-7
MDL nummer MFCD00132707
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite* IRC-120
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberlite IRC120, H form, ion-exchange resin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Amberlite IRC 120, Hform, ion-exchangeresin