Få mere at vide
Amberlite™ IRN-78 ionbytterharpiks, OH-form, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4089377 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10179679
Brand: Thermo Scientific Acros 429291000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 11128-95-3
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11128-95-3
MDL nummer MFCD00145822
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IRN-78 ion-exchange resin
Fysisk form Løsning
Navn note Ion-exchange Resin, OH-form
Emballage Plastflaske
Farve Farveløs til gul
Mængde 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberlite(TM) IRN78 resin, hydroxide form
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.