Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amberlite™ IRN-78 ion-exchange resin |
| Fysisk form | Løsning |
| Navn note | Ionbytningsharpiks, OH-form |
| Emballage | Plastflaske |
| Farve | Farveløs til gul |
| Mængde | 100 g |
Sikkerhed og håndtering
- Amberlite(TM) IRN78 resin, hydroxide form
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.